Merck
731293
Sigma-Aldrich
N-Boc-hexamethyleneimine
97%
Sinónimos:
1-(tert-Butoxycarbonyl)hexahydroazepine, 1-Boc-azepane, 1-Boc-hexahydro-1H-azepine, 1-Boc-homopiperidine, 1-Boc-perhydroazepine, N-Boc-azepane, N-Boc-perhydroazepine, Hexahydro-1H-azepine-1-carboxylic acid 1,1-dimethylethyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H21NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
199.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.457
densidad
0.967 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCCCC1
InChI
1S/C11H21NO2/c1-11(2,3)14-10(13)12-8-6-4-5-7-9-12/h4-9H2,1-3H3
Clave InChI
QZBSPLNCSRGMBA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
221.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
105 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)