731250
Tris[2-(3-mercaptopropionyloxy)ethyl] isocyanurate
Sinónimos:
3TI
About This Item
Productos recomendados
índice de refracción
n20/D 1.538
densidad
1.333 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
SCCC(=O)OCCN1C(=O)N(CCOC(=O)CCS)C(=O)N(CCOC(=O)CCS)C1=O
InChI
1S/C18H27N3O9S3/c22-13(1-10-31)28-7-4-19-16(25)20(5-8-29-14(23)2-11-32)18(27)21(17(19)26)6-9-30-15(24)3-12-33/h31-33H,1-12H2
Clave InChI
CFKONAWMNQERAG-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?