Merck
731218
Sigma-Aldrich
3-(3,5-Dibromophenyl)propionic acid
97%
Sinónimos:
3,5-Dibromobenzenepropanoic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H8Br2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
307.97
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
59-65 °C
grupo funcional
bromo
carboxylic acid
cadena SMILES
OC(=O)CCc1cc(Br)cc(Br)c1
InChI
1S/C9H8Br2O2/c10-7-3-6(1-2-9(12)13)4-8(11)5-7/h3-5H,1-2H2,(H,12,13)
Clave InChI
AMKWPMUHANVQSZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)