Merck
730440
Sigma-Aldrich
Tetraacetoxy diboroxane
97%
Sinónimos:
Pyroboron tetraacetate, Tetraacetyl diborate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H12B2O9
Número de CAS:
Peso molecular:
273.80
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: boron
reagent type: catalyst
mp
147-150 °C
cadena SMILES
CC(=O)OB(OB(OC(C)=O)OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C8H12B2O9/c1-5(11)15-9(16-6(2)12)19-10(17-7(3)13)18-8(4)14/h1-4H3
Clave InChI
ZMJHYNIVOZEJTJ-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)