Merck
73024
Sigma-Aldrich
cis-3-(Fmoc-amino)cyclohexanecarboxylic acid
≥98.0% (HPLC)
Seleccione un Tamaño
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H23NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
365.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
Formulario
powder
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(=O)[C@@H]1CCC[C@@H](C1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C22H23NO4/c24-21(25)14-6-5-7-15(12-14)23-22(26)27-13-20-18-10-3-1-8-16(18)17-9-2-4-11-19(17)20/h1-4,8-11,14-15,20H,5-7,12-13H2,(H,23,26)(H,24,25)/t14-,15+/m1/s1
Clave InChI
JSVAQZVOHKGTJY-CABCVRRESA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)