Merck
730130
Sigma-Aldrich
Methyl 2-(trifluoromethyl)acrylate
contains <50 ppm 4-Hydroxy-TEMPO as stabilizer, 97%
Sinónimos:
MTFMA
Seleccione un Tamaño
5 G
MXP 10,251.00
MXP 10,251.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
MXP 10,251.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H5F3O2
Número de CAS:
Peso molecular:
154.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
MXP 10,251.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
Formulario
liquid
contiene
<50 ppm 4-Hydroxy-TEMPO as stabilizer
índice de refracción
n20/D 1.359
densidad
1.262 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COC(=O)C(=C)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H5F3O2/c1-3(4(9)10-2)5(6,7)8/h1H2,2H3
Clave InChI
GTRBXMICTQNNIN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
73.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
22.8 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)