Merck
729957
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)piperidine
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H10F3N
Número de CAS:
Peso molecular:
153.15
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.390
density
1.126 g/mL at 25 °C
SMILES string
FC(F)(F)C1CCCCN1
InChI
1S/C6H10F3N/c7-6(8,9)5-3-1-2-4-10-5/h5,10H,1-4H2
InChI key
NAXDEFXCCITWEU-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
82.0 °F
flash_point_c
27.8 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)