Merck
729582
Sigma-Aldrich
9-Benzyl-9H-carbazole-3-boronic acid pinacol ester
95%
Sinónimos:
9-benzyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C25H26BNO2
Peso molecular:
383.29
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
assay
95%
form
solid
mp
146-151 °C
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc3n(Cc4ccccc4)c5ccccc5c3c2
InChI
1S/C25H26BNO2/c1-24(2)25(3,4)29-26(28-24)19-14-15-23-21(16-19)20-12-8-9-13-22(20)27(23)17-18-10-6-5-7-11-18/h5-16H,17H2,1-4H3
InChI key
UMWJZMUSYJMTOI-UHFFFAOYSA-N
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)