Merck
729000
Sigma-Aldrich
1-Methyl-1H-pyrazole-5-carboxaldehyde
96%
Sinónimos:
1-Methylpyrazole-5-carbaldehyde, 2-Methyl-2H-pyrazole-3-carbaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H6N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
110.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
96%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.521
densidad
1.118 g/mL at 25 °C
grupo funcional
aldehyde
cadena SMILES
Cn1nccc1C=O
InChI
1S/C5H6N2O/c1-7-5(4-8)2-3-6-7/h2-4H,1H3
Clave InChI
RAJRANFZSWDUJZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
151.9 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
66.6 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)