728993
2-Naphthyl propiolate
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H8O2
Número de CAS:
Peso molecular:
196.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
95%
Formulario
solid
mp
65-72 °C
grupo funcional
ester
cadena SMILES
O=C(Oc1ccc2ccccc2c1)C#C
InChI
1S/C13H8O2/c1-2-13(14)15-12-8-7-10-5-3-4-6-11(10)9-12/h1,3-9H
Clave InChI
ANECZRYIRALULR-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)