Merck
728853
Sigma-Aldrich
2-Methylquinoline-6-boronic acid pinacol ester
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H20BNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
269.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
solid
mp
83-89 °C
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Cc1ccc2cc(ccc2n1)B3OC(C)(C)C(C)(C)O3
InChI
1S/C16H20BNO2/c1-11-6-7-12-10-13(8-9-14(12)18-11)17-19-15(2,3)16(4,5)20-17/h6-10H,1-5H3
Clave InChI
MYFCHWHWPZSMRP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)