Merck
728241
Sigma-Aldrich
(Chloroethynyl)benzene
≥95.0% (HPLC)
Sinónimos:
1-Chloro-2-phenylacetylene, 1-Chloro-2-phenylethyne, Phenylethynyl chloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H5Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
136.58
Beilstein:
1856338
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
Formulario
liquid
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
ClC#Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H5Cl/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H
Clave InChI
GDWZLADUGAKASM-UHFFFAOYSA-N
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
158.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
70 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)