Merck
727903
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methylimidazolium (S)-2-aminopropionate
≥96% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H17N3O2
Número de CAS:
Peso molecular:
199.25
Beilstein:
9956028
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥96% (HPLC)
Formulario
liquid
impurezas
≤0.05% halogenides (chloride, bromide, iodide)
≤10% water
grupo funcional
amine
cadena SMILES
C[C@H](N)C([O-])=O.CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.C3H7NO2/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;1-2(4)3(5)6/h4-6H,3H2,1-2H3;2H,4H2,1H3,(H,5,6)/q+1;/p-1/t;2-/m.0/s1
Clave InChI
NJYVKYFXBDKITN-WNQIDUERSA-M
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)