Merck
727768
Sigma-Aldrich
H-Rink amide ChemMatrix® resin
35-100 mesh particle size (wet sieved)
Sinónimos:
4-[(2,4-Dimethoxyphenyl)(amino)methyl]phenoxyacetic acid, polymer-bound to ChemMatrix® resin
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Línea del producto
ChemMatrix®
Formulario
beads
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Extensión del etiquetado
0.40-0.60 mmol/g loading
tamaño de partícula
35-100 mesh (wet sieved)
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
amine
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(COC1=CC=C(C(C2=CC=C(OC)C=C2OC)NC(OCC3C4=C(C=CC=C4)C5=C3C=CC=C5)=O)C=C1)NC[*]
Descripción general
H-Rink amide ChemMatrix® resin is a poly(ethylene glycol) (PEG)-based resin with high stability due to the primary ether bonds of poly(ethylene glycol).
Aplicación
H-Rink amide ChemMatrix® resin can be used for solid phase peptide synthesis (SPPS).
Información legal
ChemMatrix is a registered trademark of Matrix Innovation, Inc.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Green solid-phase peptide synthesis 2. 2-Methyltetrahydrofuran and ethyl acetate for solid-phase peptide synthesis under green conditions.
Jad YE, et al.
ACS sustainable chemistry & engineering, 4(12), 6809-6814 (2016)
ChemMatrix for complex peptides and combinatorial chemistry.
Garcia-Ramos Y, et al.
Journal of Peptide Science, 16(12), 675-678 (2010)
ChemMatrix, a poly (ethylene glycol)-based support for the solid-phase synthesis of complex peptides
Garcia-Martin F, et al.
Journal of Combinatorial Chemistry, 8(2), 213-220 (2006)
Artículos
ChemMatrix® is a proprietary, 100% PEG (polyethylene glycol) based resin from PCAS BioMatrix.