Merck
726885
Sigma-Aldrich
(S)-2-Aminooctane
produced by BASF, ChiPros®, ≥99.0%
Sinónimos:
(S)-2-Octylamine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H19N
Número de CAS:
Peso molecular:
129.24
Beilstein:
1719319
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
grado
produced by BASF
Ensayo
≥99.0% (GC)
≥99.0%
Formulario
liquid
pureza óptica
enantiomeric excess: ≥99.0%
cadena SMILES
CCCCCC[C@H](C)N
InChI
1S/C8H19N/c1-3-4-5-6-7-8(2)9/h8H,3-7,9H2,1-2H3/t8-/m0/s1
Clave InChI
HBXNJMZWGSCKPW-QMMMGPOBSA-N
Información legal
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
123.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
51 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)