726753
(S)-(−)-1-Phenylethanol
ChiPros®, produced by BASF, 98%
Sinónimos:
(S)-(−)-Sec-Phenylethyl alcohol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H10O
Número de CAS:
Peso molecular:
122.16
Beilstein:
2039797
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de la sustancia en PubChem:
grado
produced by BASF
Ensayo
98%
pureza óptica
ee: ≥97.5%
bp
88-89 °C/10 mmHg (lit.)
mp
9-11 °C (lit.)
densidad
1.012 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
C[C@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H10O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9H,1H3/t7-/m0/s1
Clave InChI
WAPNOHKVXSQRPX-ZETCQYMHSA-N
Información legal
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
Aplicación
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Kunpeng Li et al.
Scientific reports, 7(1), 3081-3081 (2017-06-10)
(S)-carbonyl reductase II (SCRII) from Candida parapsilosis is a short-chain alcohol dehydrogenase/reductase. It catalyses the conversion of 2-hydroxyacetophenone to (S)-1-phenyl-1,2-ethanediol with low efficiency. Sortase was reported as a molecular "stapler" for site-specific protein conjugation to strengthen or add protein functionality.