Merck
726559
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-3,3-Dimethyl-2-butylamine
ChiPros®, produced by BASF, 99%
Sinónimos:
(S)-3,3-Dimethyl-2-aminobutane
About This Item
Fórmula lineal:
((CH3)3C)CH(NH2)CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
101.19
Beilstein:
4652328
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
grado
produced by BASF
Ensayo
≥98.5% (GC)
99%
Formulario
liquid
pureza óptica
enantiomeric excess: ≥98.5%
índice de refracción
n20/D 1.413
bp
103 °C
mp
-4 °C
densidad
0.743 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
C[C@H](N)C(C)(C)C
InChI
1S/C6H15N/c1-5(7)6(2,3)4/h5H,7H2,1-4H3/t5-/m0/s1
Clave InChI
DXSUORGKJZADET-YFKPBYRVSA-N
Información legal
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
2 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)