Merck
726338
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-4-Cyclohexene-1,2-diamine
≥97.0%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H12N2
Número de CAS:
Peso molecular:
112.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥97.0% (GC)
≥97.0%
Formulario
liquid
pureza óptica
enantiomeric excess: ≥96.0%
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
N[C@H]1CC=CC[C@@H]1N
InChI
1S/C6H12N2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-2,5-6H,3-4,7-8H2/t5-,6-/m0/s1
Clave InChI
ZDENNVQHCXLZDN-WDSKDSINSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)