Merck
725838
Sigma-Aldrich
(±)-1,1,1-Trifluoro-2-butanamine hydrochloride
≥96%
Sinónimos:
1-(Trifluoromethyl)propylamine hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H8F3N · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
163.57
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥96%
≥96.0%
96.0-104.0% (AT)
Formulario
lumps
grupo funcional
amine
fluoro
cadena SMILES
Cl.CCC(N)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H8F3N.ClH/c1-2-3(8)4(5,6)7;/h3H,2,8H2,1H3;1H
Clave InChI
BPUMYAARUOVRFP-UHFFFAOYSA-N
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)