Merck
725390
Sigma-Aldrich
1,1′-Bis[bis(diethylamino)phosphino]ferrocene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H48FeN4P2
Número de CAS:
Peso molecular:
534.48
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
core: iron
reagent type: catalyst
índice de refracción
n20/D 1.565
densidad
1.101 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Fe].CCN(CC)P([C]1[CH][CH][CH][CH]1)N(CC)CC.CCN(CC)P([C]2[CH][CH][CH][CH]2)N(CC)CC
InChI
1S/2C13H24N2P.Fe/c2*1-5-14(6-2)16(15(7-3)8-4)13-11-9-10-12-13;/h2*9-12H,5-8H2,1-4H3;
Clave InChI
NXWJNPUBBUBMBN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
154.9 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
68.3 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)