Merck
725374
Sigma-Aldrich
2,2-Dibutyl-[1,3,2]dioxastannolane
96%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H22O2Sn
Número de CAS:
Peso molecular:
292.99
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
96%
Formulario
solid
mp
231-236 °C
cadena SMILES
CCCC[Sn]1(CCCC)OCCO1
InChI
1S/2C4H9.C2H4O2.Sn/c2*1-3-4-2;3-1-2-4;/h2*1,3-4H2,2H3;1-2H2;/q;;-2;+2
Clave InChI
STWBEJNHFFEKHC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)