725315
(S)-2-(3-Chloro-2,2-dimethyl-propionylamino)-3-methylbutanol
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H20ClNO2
Peso molecular:
221.72
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
73-79 °C
cadena SMILES
CC(C)[C@@H](CO)NC(=O)C(C)(C)CCl
InChI
1S/C10H20ClNO2/c1-7(2)8(5-13)12-9(14)10(3,4)6-11/h7-8,13H,5-6H2,1-4H3,(H,12,14)/t8-/m1/s1
Clave InChI
NBXJRNNARUAEFQ-MRVPVSSYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)