Merck
725307
Sigma-Aldrich
(S)-2-(1-Chloro-2-methyl-2-propanyl)-4-isopropyl-4,5-dihydrooxazole
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H18ClNO
Número de CAS:
Peso molecular:
203.71
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
Quality Level
assay
97%
form
liquid
optical activity
[α]22/D −69.0°, c = 1 in chloroform
refractive index
n20/D 1.491
density
1.009 g/mL at 25 °C
SMILES string
CC(C)[C@H]1COC(=N1)C(C)(C)CCl
InChI
1S/C10H18ClNO/c1-7(2)8-5-13-9(12-8)10(3,4)6-11/h7-8H,5-6H2,1-4H3/t8-/m1/s1
InChI key
KKZCAJJMWXCQPL-MRVPVSSYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
199.9 °F
flash_point_c
93.3 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)