72460
Boc-3-(3-pyridyl)-D-Ala-OH
≥98.0% (TLC)
Sinónimos:
Boc-3-(3-pyridyl)-D-alanine
About This Item
assay
≥98.0% (TLC)
form
crystals
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](Cc1cccnc1)C(O)=O
InChI
1S/C13H18N2O4/c1-13(2,3)19-12(18)15-10(11(16)17)7-9-5-4-6-14-8-9/h4-6,8,10H,7H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)/t10-/m1/s1
InChI key
JLBCSWWZSSVXRQ-SNVBAGLBSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?