Merck
724092
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-iodo-3-methylpyridine
97%
Sinónimos:
2-Chloro-4-iodo-3-methyl-pyridine, 2-Chloro-4-iodo-3-picoline
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H5ClIN
Número de CAS:
Peso molecular:
253.47
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
97%
form
solid
mp
101-106 °C
SMILES string
Cc1c(Cl)nccc1I
InChI
1S/C6H5ClIN/c1-4-5(8)2-3-9-6(4)7/h2-3H,1H3
InChI key
WHCRABJNJRAJIP-UHFFFAOYSA-N
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)