Merck
724068
Sigma-Aldrich
1-Methylcyclopropanol
Sinónimos:
1-Methyl-1-cyclopropanol
Seleccione un Tamaño
500 MG
MXP 3,268.00
MXP 3,268.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
MXP 3,268.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H8O
Número de CAS:
Peso molecular:
72.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
MXP 3,268.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
liquid
Nivel de calidad
índice de refracción
n20/D 1.414
densidad
1.265 g/mL at 25 °C
grupo funcional
hydroxyl
cadena SMILES
CC1(O)CC1
InChI
1S/C4H8O/c1-4(5)2-3-4/h5H,2-3H2,1H3
Clave InChI
NCTCZGRRDXIGIY-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
77.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
25 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)