Merck
723428
Sigma-Aldrich
Trichloroacetonitrile-15N
99 atom % 15N, 95% (CP)
About This Item
Fórmula lineal:
Cl3CC15N
Número de CAS:
Peso molecular:
145.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 15N
Ensayo
95% (CP)
Formulario
liquid
bp
83-84 °C (lit.)
densidad
1.450 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
ClC(Cl)(Cl)C#[15N]
InChI
1S/C2Cl3N/c3-2(4,5)1-6/i6+1
Clave InChI
DRUIESSIVFYOMK-PTQBSOBMSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
165.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
74 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)