Merck
722383
Sigma-Aldrich
2-Amino-3-bromo-5-fluoropyridine
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H4BrFN2
Número de CAS:
Peso molecular:
191.00
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
62-66 °C
SMILES string
Nc1ncc(F)cc1Br
InChI
1S/C5H4BrFN2/c6-4-1-3(7)2-9-5(4)8/h1-2H,(H2,8,9)
InChI key
KXSQMCRVUAALNE-UHFFFAOYSA-N
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)