Merck
722235
Sigma-Aldrich
α-Bromo-2-chlorophenylacetic acid
97%
Sinónimos:
2-Bromo-2-(2-chlorophenyl) acetic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H6BrClO2
Número de CAS:
Peso molecular:
249.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
107-112 °C
cadena SMILES
OC(=O)C(Br)c1ccccc1Cl
InChI
1S/C8H6BrClO2/c9-7(8(11)12)5-3-1-2-4-6(5)10/h1-4,7H,(H,11,12)
Clave InChI
XHAPROULWZYBGA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)