721921
Methanol-d4
99.8 atom % D, NMR tube size 3 mm × 8 in.
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99.8 atom % D
Ensayo
99% (CP)
Formulario
liquid
técnicas
NMR: suitable
tubo de RMN tamaño
3 mm × 8 in.
idoneidad
suitable for NMR (reference standard)
cambio de masa
M+4
Descripción general
The absolute infrared absorption intensities of CD3OD have been reported between 8000 and 350cm-1.
Aplicación
Cantidad
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)