Merck
720550
Sigma-Aldrich
(3aR,8aR)-4,4,8,8-tetrakis(3,5-di-tert-butylphenyl)-2,2-diethyl-6-phenyltetrahydro-[1,3]dioxolo[4,5-e][1,3,2]dioxaphosphepine
≥94%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C71H101O4P
Número de CAS:
Peso molecular:
1049.53
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
≥94%
Formulario
solid
mp
187-193 °C
grupo funcional
ether
ketal
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCC1(CC)O[C@@H]2[C@@H](O1)C(OP(OC2(c3cc(cc(c3)C(C)(C)C)C(C)(C)C)c4cc(cc(c4)C(C)(C)C)C(C)(C)C)c5ccccc5)(c6cc(cc(c6)C(C)(C)C)C(C)(C)C)c7cc(cc(c7)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C71H101O4P/c1-27-69(28-2)72-59-60(73-69)71(56-42-50(65(15,16)17)36-51(43-56)66(18,19)20,57-44-52(67(21,22)23)37-53(45-57)68(24,25)26)75-76(58-32-30-29-31-33-58)74-70(59,54-38-46(61(3,4)5)34-47(39-54)62(6,7)8)55-40-48(63(9,10)11)35-49(41-55)64(12,13)14/h29-45,59-60H,27-28H2,1-26H3/t59-,60-/m1/s1
Clave InChI
JKEBUWSLWMBNHR-FNSAWIKJSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Reactant for:
  • Preparation of potent and selective small molecule inhibitors of specific isoforms of Cdc2-like kinases (Clk) and dual specificity tyrosine-phosphorylation-regulated kinases (Dyrk)
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)