Merck
720445
Sigma-Aldrich
1-Benzyl-1H-pyrazole-4-boronic acid
≥95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H11BN2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
202.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥95%
Formulario
powder or crystals
mp
76-81 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OB(O)c1cnn(Cc2ccccc2)c1
InChI
1S/C10H11BN2O2/c14-11(15)10-6-12-13(8-10)7-9-4-2-1-3-5-9/h1-6,8,14-15H,7H2
Clave InChI
JXNAIAOHYPDQQC-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)