Merck
71941
Sigma-Aldrich
4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-Heptadecafluoroundecanoyl chloride
≥97.0% (GC)
Sinónimos:
2H,2H,3H,3H-Perfluoroundecanoyl chloride
About This Item
Fórmula lineal:
CF3(CF2)7CH2CH2COCl
Número de CAS:
Peso molecular:
510.57
Beilstein:
3574069
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
≥97.0% (GC)
Formulario
crystals
cadena SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCC(Cl)=O
InChI
1S/C11H4ClF17O/c12-3(30)1-2-4(13,14)5(15,16)6(17,18)7(19,20)8(21,22)9(23,24)10(25,26)11(27,28)29/h1-2H2
Clave InChI
QYLZAPXXSYDKKB-UHFFFAOYSA-N
Forma física
clear liquid or solidified mass
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Órganos de actuación
Liver
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)