Merck
719110
Sigma-Aldrich
Plexcore® OC RG-1110 organic conductive ink
Sinónimos:
Plexcore® OC organic conductive ink
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
Formulario
liquid
concentración
2.1%
resistividad
10-300 Ω-cm
pH
3.4
viscosidad
8.3 cP(25 °C)
densidad
0.940 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
Advertencia
Do not freeze. Quality is compromised if ink goes through freeze-thaw cycle even once.
Propiedades físicas
Composition: solids in water, 1,2-propanediol and isopropanol
Información legal
Plexcore is a registered trademark of Plextronics, Inc.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
80.1 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
26.7 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)