718092
3-Phenylisoxazole-5-carboxylic acid
97%
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
form
solid
mp
178-182 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)c1cc(no1)-c2ccccc2
InChI
1S/C10H7NO3/c12-10(13)9-6-8(11-14-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H,12,13)
InChI key
YGTFDJRCCBKLDM-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)