Merck
717894
Sigma-Aldrich
5-Amino-4-bromo-3-methyl-1H-pyrazole
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H6BrN3
Número de CAS:
Peso molecular:
176.01
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
97%
form
solid
mp
117-122 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1n[nH]c(N)c1Br
InChI
1S/C4H6BrN3/c1-2-3(5)4(6)8-7-2/h1H3,(H3,6,7,8)
InChI key
WZMBDMWFVPKYCF-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)