717800
3-Iodo-4-methoxybenzoic acid
97%
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
form
solid
mp
239-243 °C
functional group
carboxylic acid
iodo
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(cc1I)C(O)=O
InChI
1S/C8H7IO3/c1-12-7-3-2-5(8(10)11)4-6(7)9/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChI key
HNJSYSWRPCCSQI-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)