Merck
717665
Sigma-Aldrich
3-Methoxy-4-pyridineboronic acid pinacol ester
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H18BNO3
Número de CAS:
Peso molecular:
235.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
146 °C
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
COc1cnccc1B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C12H18BNO3/c1-11(2)12(3,4)17-13(16-11)9-6-7-14-8-10(9)15-5/h6-8H,1-5H3
Clave InChI
HLRJDJZOIOTKSF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)