717126
5-Hydroxy-1H-indazole
97%
Sinónimos:
1H-Indazol-5-ol
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
form
powder
mp
186-191 °C
SMILES string
Oc1ccc2[nH]ncc2c1
InChI
1S/C7H6N2O/c10-6-1-2-7-5(3-6)4-8-9-7/h1-4,10H,(H,8,9)
InChI key
ZHDXWEPRYNHNDC-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)