Merck
716367
Sigma-Aldrich
5-Hydroxymethyl-2-methylpyridine
97%
Sinónimos:
(6-Methyl-3-pyridinyl)methanol, 6-Methylpyridine-3-methanol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H9NO
Número de CAS:
Peso molecular:
123.15
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
refractive index
n20/D 1.540
mp
43-47 °C
SMILES string
Cc1ccc(CO)cn1
InChI
1S/C7H9NO/c1-6-2-3-7(5-9)4-8-6/h2-4,9H,5H2,1H3
InChI key
DJCJOWDAAZEMCI-UHFFFAOYSA-N
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
>230.0 °F
flash_point_c
> 110 °C