Merck
716200
Sigma-Aldrich
4-Aminophenylboronic acid hydrochloride
About This Item
Fórmula lineal:
C6H8BNO2 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
173.41
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
mp
195-200 °C
SMILES string
Cl.Nc1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C6H8BNO2.ClH/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10;/h1-4,9-10H,8H2;1H
InChI key
QBYGJJSFMOVYOA-UHFFFAOYSA-N
General description
May contain varying amounts of anhydride
Application
Reactant for:
  • Preparation of chromen-4-ones as DNA-dependent protein kinase inhibitors
Replaced by
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)