716138
2-Amino-1-butanol-1,1-d2
97 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
97 atom % D
Ensayo
97% (CP)
Formulario
liquid
bp
172-174 °C (lit.)
mp
-2 °C (lit.)
densidad
0.964 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
[2H]C([2H])(O)C(N)CC
InChI
1S/C4H11NO/c1-2-4(5)3-6/h4,6H,2-3,5H2,1H3/i3D2
Clave InChI
JCBPETKZIGVZRE-SMZGMGDZSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
183.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
84 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)