Merck
715697
Sigma-Aldrich
Benzofuran-2-carbonyl chloride
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H5ClO2
Número de CAS:
Peso molecular:
180.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
53-57 °C
cadena SMILES
ClC(=O)c1cc2ccccc2o1
InChI
1S/C9H5ClO2/c10-9(11)8-5-6-3-1-2-4-7(6)12-8/h1-5H
Clave InChI
ZJDRDTZQVOCKPI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)