Merck
715646
Sigma-Aldrich
N-Boc-3-(methylamino)piperidine
96%
Sinónimos:
3-(Methylamino)piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H22N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
214.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
96%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.467
densidad
0.983 g/cm3 at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CNC1CCCN(C1)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H22N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-7-5-6-9(8-13)12-4/h9,12H,5-8H2,1-4H3
Clave InChI
XRRRUOWSHGFPTI-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for synthesis of:
  • TRPV1 antagonists
  • Aminopiperidines as iNOS inhibitors
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)