Merck
715565
Sigma-Aldrich
Benzo[c][1,2,5]thiadiazol-5-ylboronic acid pinacol ester
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H15BN2O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
262.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
81-86 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc3nsnc3c2
InChI
1S/C12H15BN2O2S/c1-11(2)12(3,4)17-13(16-11)8-5-6-9-10(7-8)15-18-14-9/h5-7H,1-4H3
Clave InChI
KISHNZJGTMYYKH-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Benzo[c][1,2,5]thiadiazol-5-ylboronic acid pinacol ester can be used as a reactant:
  • To synthesize 5-methylbenzo[c][1,2,5]thiadiazole by methylation reaction with methyl iodide using palladium catalyst.[1]
  • In the Miyaura borylation and Suzuki coupling reactions.[2]
  • To prepare benzothiadiazole derivatives as potent PFKFB3 kinase inhibitors.[3]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
A Monophosphine Ligand Derived from Anthracene Photodimer: Synthetic Applications for Palladium-Catalyzed Coupling Reactions
Wang X, et al.
Organic Letters, 21(20), 8158-8163 (2019)
Discovery and Structure-Activity Relationships of N-Aryl 6-Aminoquinoxalines as Potent PFKFB3 Kinase Inhibitors
Boutard N, et al.
ChemMedChem, 14(1), 169-181 (2019)
Palladium-Catalyzed Methylation of Aryl, Heteroaryl, and Vinyl Boronate Esters
Haydl AM and Hartwig JF
Organic Letters, 21(5), 1337-1341 (2019)