Merck
715328
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-5-formylphenylboronic acid pinacol ester
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H16BFO3
Número de CAS:
Peso molecular:
250.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
solid
mp
35-40 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cc(C=O)ccc2F
InChI
1S/C13H16BFO3/c1-12(2)13(3,4)18-14(17-12)10-7-9(8-16)5-6-11(10)15/h5-8H,1-4H3
Clave InChI
WHYMLQVABFAGEK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)