Merck
715018
Sigma-Aldrich
Vinylidenecyclohexane
technical grade, 90%
Sinónimos:
Cyclohexylideneethylene, Ethenylidenecyclohexane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H12
Número de CAS:
Peso molecular:
108.18
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
grado
technical grade
Ensayo
90%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.489
densidad
0.806 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C=C=C1CCCCC1
InChI
1S/C8H12/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h1,3-7H2
Clave InChI
HZHTYEIEGPBKKS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
73.9 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
23.3 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)