714801
2-Aminothiazole-5-carbonitrile
97%
Sinónimos:
2-Amino-5-cyanothiazole
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
form
solid
mp
204-208 °C
functional group
nitrile
SMILES string
Nc1ncc(s1)C#N
InChI
1S/C4H3N3S/c5-1-3-2-7-4(6)8-3/h2H,(H2,6,7)
InChI key
YJTBHWXNEMGNDC-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)