Merck
714445
Sigma-Aldrich
(2-Chloro-4-pyridinyl)methanol
97%
Sinónimos:
2-Chloro-4-(hydroxymethyl)pyridine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H6ClNO
Número de CAS:
Peso molecular:
143.57
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
59-64 °C
grupo funcional
chloro
hydroxyl
cadena SMILES
OCc1ccnc(Cl)c1
InChI
1S/C6H6ClNO/c7-6-3-5(4-9)1-2-8-6/h1-3,9H,4H2
Clave InChI
UDDVPFLXGOBESH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)