Merck
713872
Sigma-Aldrich
(±)-cis-2-(Boc-amino)-3-cyclohexene-1-carboxylic acid
≥97.0%
Sinónimos:
N-Boc-cis-2-amino-3-cyclohexene-1-carboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H19NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
241.28
Beilstein/REAXYS Number:
8320649
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
≥97.0% (TLC)
≥97.0%
97.0-103.0% (T)
form
lumps
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1C=CCC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C12H19NO4/c1-12(2,3)17-11(16)13-9-7-5-4-6-8(9)10(14)15/h5,7-9H,4,6H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)/t8-,9+/m1/s1
InChI key
QWRRLPZJKAWOFL-BDAKNGLRSA-N
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)